Läs mer
Brannan™ Satsprovtagning inkubatortermometer med kalibreringscertifikat
Kalibrerad:
3-punkts UKAS
3-punkts spårbar
Beskrivning
- Ej farligt LO-tox™ fyllning
- Flaskan ska fyllas med monpropylenglykol eller annat värmeöverföringsmedium före användning
- Temperaturmätning opåverkad av kortvariga fluktuationer
- Temperaturområde: 18 °C till 50 °C
- Levereras med kalibrering och noggrannhetsförklaring
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Kunden ska fylla med monopropylenglykol eller annat värmeöverföringsmedium före användning |
| Kalibreringspunkter | 20 °C, 35 °C, 50 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 UKAS |
| För användning med (applikation) | Övervaka provernas temperatur i en kontrollerad lagring |
| Höjd (engelska) | 5,71 tum. |
| Höjd (metrisk) | 14.5 cm |
| Inkluderar | Polypropenflaska och glastermometer |
| Längd (metrisk) | 14.5 cm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Nej |
| Visa mer |