Läs mer
Brannan™ Batchprovtagningsugnstermometer med kalibreringscertifikat
Produktkod. 17873288
Change view
Kalibrerad:
3-punkts UKAS
3-punkts spårbar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kalibrerad
17873288 3-punkts UKAS
17813058 3-punkts spårbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17873288 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 17/102/2 + 49/503/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Precisionstestugnstermometrar förseglade i en 30 ml polypropenflaska innehållande ett värmeöverföringsmedium, idealiskt lämpade för att övervaka temperaturen på prover i en kontrollerad förvaring. Komplett med spårbar kalibrering.
  • Icke-farligt LO-tox™ fyllning
  • Temperaturmätning opåverkad av kortvariga fluktuationer
  • Temperaturområde: +20 °C till +130 °C
  • Levereras med kalibrering och noggrannhetsförklaring
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Flaskfyllning Aluminiumoxidkristaller
Flaskstorlek 30 mL
Kalibreringspunkter 30 °C, 80 °C, 120 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 UKAS
För användning med (applikation) Ugnssatsprovtagning
Höjd (engelska) 5,71 tum.
Höjd (metrisk) 14.5 cm
Inkluderar Polypropenflaska och glastermometer
Längd (metrisk) 14.5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Aluminiumoxidkristaller
Vikt (engelska) 3,2099 oz.
Vikt (metrisk) 91 g
Bredd (engelska) 0,14 tum.
Max. Temperatur (engelska) 266 °F
Max. Temperatur (metrisk) +130 °C
Min. Temperatur (engelska) 68 °F
Min. Temperatur (metrisk) +20 °C
Temperaturområde (engelska) 68 °F till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) +20 °C till +130 °C
Kalibrerad 3-punkts UKAS
Batterityp Hold (Håll)
Noggrannhet ±2 °C
Indelning 1,0 °C
Visa Hold (Håll)
Bredd (metrisk) 3.5 cm