Läs mer
Batefenterol, MedChemExpress
Produktkod. 16495458
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495458 10 mg -
16461637 50 mg 50mg
16438177 5 mg -
16426056 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495458 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12980
MedChemExpress Batefenterol (GSK961081;TD-5959) is a novel muscarinic receptor antagonist and β2-adrenoceptor agonist; displays high affinity for hM2, hM3 muscarinic and hβ2-adrenoceptor with Ki values of 1.4, 1.3 and 3.7 nM, respectively.
Batefenterol (GSK961081
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Batefenterol
CAS 743461-65-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C40H42ClN5O7
Kvantitet 10 mg
Synonym GSK961081 TD-5959
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (135.09 mM)
LEDER O=C(OC1CCN(CCC(NC2=CC(OC)=C(CNC[C@H](O)C3=CC=C(O)C4=C3C=CC(N4)=O)C=C2Cl)=O)CC1)NC5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6
Molekylvikt (g/mol) 740.24
Formel vikt 740.24
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation