Läs mer
Novus Biologicals™ BATF3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18343229 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. 18343229
Brand: Novus Biologicals™ H00055509T01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Immunology
Mål BATF3
Synonym basic leucine zipper transcription factor, ATF-like 3, basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like 3, B-ATF-3, FLJ36352, FLJ37535,21 kDa small nuclear factor isolated from T-cells, JDP1, Jun dimerization protein 1, Jun dimerization protein p21SNFT, JUNDM1, SNFT21-kD small nuclear factor isolated from T cells
Gensymbol BATF3