Läs mer
Julabo™ Badadaptrar
Storlek:
G1 x 1/4 tum hona till hullingförsedda passform 1/2 tum. ID
M10 x 1 till M16 x 1
M16 x 1 hane till NPT 1/4 tum hona
M16 x 1 hane/hane
M16 x 1 hona till 2 x M16 x 1 hane
M16 x 1 hona till M16 x 1 hona
M16 x 1 hona till NPT 1/2 tum hane
M16 x 1 hona till NPT 1/2 tum hona
M16 x 1 hona till NPT 1/4 tum hane
M16 x 1 hona till NPT 3/8 tum hane
M16 x 1 hona till rör 1/4 tum hane
M16 x 1 hona till rör 3/8 tum hane
M24 x 1/2 hane till M24 x 1/2 hane
M24 x 1/2 hona till NPT 1/2 tum hona
M24 x 1/2 hona till NPT 3/8 tum hane
M24 x 1/2 tum hona till M16 x 1 hane
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | CF30, CF31, CF40, CF41 Kryokompakt cirkulator, F25-HE kyl/värme cirkulator |
| Typ | Adapter |
| Storlek | M16 x 1 hona till rör 3/8 tum hane |