Läs mer
Nickel Electro™ Badrustning
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Material:
Aluminium
Förpackningsstorlek:
12 L
Beskrivning
- Ingen mer fyllning fylla på vattenbad, bibehålla vattennivån
- Rengöringsfrekvensen reducerad
- Ingen vattenburen förorening
- Bra termisk värmefördelning
- Byt ut vattnet i ditt vattenbad med dessa termiskt effektiva pellets som är lätta att hålla rena
- Det gör att du kan eliminera nästan all rengöring av vattenbad och skyddar ditt vattenbad från att torka ut
- Sparar behovet av ställ, flottörer och flaskvikter
- Syftar till att ta itu med vattenförorening genom att använda ett torrt, metalliskt termiskt medium som består av små pärlor istället för vatten
- Resultatet är ett torrt bad som är mycket mindre gynnsamt för förorening än ett vattenfyllt bad
- Autoklavera inte
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Badrustning |
| Typ | Badrustning |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 12 L |
| Form | Rund |