Läs mer
HUBER Badrumsskydd
För användning med (utrustning):
11 L Variostat Tank
22 L Variostat Tank
Unical 700, CAL 1-4, Unical 1
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Badkarsskydd, isolerad med öppning
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Unical 700, CAL 1-4, Unical 1 |
| Temperaturområde | -100 °C till +300 °C |