Läs mer
JULABO™ Bath Fluid Thermal HL60
Produktkod. 15402705
Kapacitet (metrisk):
10 L
Produktkod. 15402705
Brand: JULABO™ 8940140
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealiskt lämpad för alla dina temperaturkontrollapplikationer och garanterar säker och pålitlig drift. Viskositet och värmeöverföring av termiska vätskor är specifikt anpassade till var och en JULABO temperaturkontrollenhet.
  • JULABO Termiska badvätskor är noggrant utvalda och är optimerade för maximal prestanda med JULABO instrument
  • Låg viskositet
  • Hög stabilitet
  • Minsta lukt
  • Bra värmeledningsförmåga
  • Breda temperaturområden
  • Inklusive avloppskran
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
För användning med (utrustning) PRESTO™ A30, PRESTO™ A45, PRESTO™ A45t, PRESTO™ A80, PRESTO™ A80t, PRESTO™ A85, PRESTO™ A85t, PRESTO™ W40, PRESTO™ W50, PRESTO™ W50t, PRESTO™ W80, PRESTO™ W80t, PRESTO™ W85, PRESTO™ W85t, PRESTO™ W91, PRESTO™ W91tt, PRESTO™ W91x, PRESTO™ W92, PRESTO™ W92tt, PRESTO™ W92ttx, PRESTO™ B92x
Temperatur (metrisk) Max -60 °C till +250 °C
Viskositet 5,66 (kinematisk vid 20° C i mm² /s)