Läs mer
Bathocuproin, 98 %
Produktkod. 11469877
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469877 5 g 5g
11459877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22841.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4733-39-5 | C26H20N2 | 360,46 g/mol
Det används som reagens för bestämning av koppar. Den fungerar som en excitonblockerande barriär som förhindrar excitondiffusionsprocess mot Al-elektroden som annars släcks. Det är det vanligaste buffertskiktet mellan acceptor och katodskikt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som reagens för bestämning av koppar. Den fungerar som en excitonblockerande barriär som förhindrar excitondiffusionsprocess mot Al-elektroden som annars släcks. Det är det vanligaste buffertskiktet mellan acceptor och katodskikt.
Löslighet
Löslig i metanol (36 mg/100 ml), etanol, 2-propanol, besen och aceton. Delvis blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en förseglad behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4733-39-5
Molekylformel C26H20N2
Molekylvikt (g/mol) 360.46
MDL-nummer MFCD00004972
InChI-nyckel STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bathocuproine, bathocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl, unii-9thp2v94fx, 9thp2v94fx, 2,9-dimethyl-4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline, pubchem19657, bathocuproin 1g, bidd:gt0563
PubChem CID 65149
IUPAC-namn 2,9-dimetyl-4,7-difenyl-1,10-fenantrolin
LEDER CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C2C=CC3=C(C=C(C)N=C3C2=N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bathocuproin
Smältpunkt 279 °C till 285 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 306714
Löslighetsinformation Löslig i metanol (36 mg/100 ml), etanol, 2-propanol, bezene och aceton. Delvis blandbar i vatten.
Formel vikt 360.46
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.