Läs mer
Bathocuproinsulfonatdinatriumsalthydrat, 97 %
Produktkod. 11445117
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445117 1 g 1g
11354599 250 mg 250mg
11455117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22550.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1229.10 SEK
    990.65 SEK / 1g
    Save 238.45 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 52698-84-7 | C26H18N2Na2O6S2 | 564,54 g/mol
Används som färg för proteiner i polyakrylamidgeler; för bestämning av järn och koppar; och urinsyra genom automatiserade procedurer. Batokuproinsulfonat dinatriumsalthydrat är en blandning av isomerer som är lämpliga för bestämning av järn och koppar. Det används också som färg för proteiner i polyakrylamidgeler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Används som färg för proteiner i polyakrylamidgeler; för bestämning av järn och koppar; och urinsyra genom automatiserade procedurer. Batokuproinsulfonat dinatriumsalthydrat är en blandning av isomerer som är lämpliga för bestämning av järn och koppar. Det används också som färg för proteiner i polyakrylamidgeler.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med svavelsyra, natriummetall, kaliummetall och kalciumkarbid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52698-84-7
Molekylformel C26H18N2Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 564.54
MDL-nummer MFCD00149974
InChI-nyckel RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
PubChem CID 15678335
LEDER [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bathocuproin sulfonate disodium salt hydrate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 9033637
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
IUPAC-namn dinatrium;2,9-dimetyl-4,7-difenyl-1,10-fenantrolin-3,8-disulfonat
Formel vikt 564,55 (Vattenfattig)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.