Läs mer
Bathocuproine, TRC
Produktkod. 30347274
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30347274 500 mg
1 options
Produktkod. 30347274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB118850500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bathocuproine
CAS 4733-39-5
Molekylformel C26 H20 N2
Kvantitet 500 mg
Synonym 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diaphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenylphenanthroline, 4,7-Diphenyl-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, BCP, Bathocuproin, LT-E 304, NSC 89195
InChI formel InChI=1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
LEDER Cc1cc(c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)c5ccccc5
IUPAC-namn 2,9-dimetyl-4,7-difenyl-1,10-fenantrolin
Molekylvikt (g/mol) 360.45
Formel vikt 360.1626