Läs mer
Bathocuproinedisulfonsyra, dinatriumsalthydrat, 97 %
Produktkod. 10684832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10684832 1 g Glasflaska -
10063993 5 g Glasflaska 5g
11956611 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10684832 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1368.73 SEK
    1228.65 SEK / 1g
    Save 140.08 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Bathocuproinedisulfonsyra, dinatriumsalthydrat, 97 %, CAS-nummer-1257642-74-2| C26H18N2Na2O6S2 xH2O | 564,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1257642-74-2
Molekylformel C26H18N2Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 564.54
MDL-nummer MFCD00149974
InChI-nyckel RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
PubChem CID 15678335
IUPAC-namn dinatrium;2,9-dimetyl-4,7-difenyl-1,10-fenantrolin-3,8-disulfonat
LEDER [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
Smältpunkt 300,0 °C
Analysprocentintervall disulfonat) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten
Formel vikt 564.54
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.