Läs mer
Bathofenantrolin, 98+%
Produktkod. 11472397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472397 25 g 25g
11452397 1 g 1g
11462397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14258.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 1662-01-7 | C24H16N2 | 332,406 g/mol
Batofenantrolin används ofta för bestämning av järn i serum och urin genom kolorimetri. Det fungerar som buffertlager för att förbättra effektiviteten hos organiska solcellsceller. Det är mycket användbart som ett reagens för att avlägsna spår av järn och koppar från reagenslösningar, som används vid bestämning av spårmetall. Järnbatofenantrolinkomplex är inblandat som ett redoxförmedlande medel för avbildning av ytimmobiliserad deoxiribonukleinsyra (DNA) genom att använda skanningselektrokemisk mikroskopi (SECM).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Batofenantrolin används ofta för bestämning av järn i serum och urin genom kolorimetri. Det fungerar som buffertlager för att förbättra effektiviteten hos organiska solcellsceller. Det är mycket användbart som ett reagens för att avlägsna spår av järn och koppar från reagenslösningar, som används vid bestämning av spårmetall. Järnbatofenantrolinkomplex är inblandat som ett redoxförmedlande medel för avbildning av ytimmobiliserad deoxiribonukleinsyra (DNA) genom att använda skanningselektrokemisk mikroskopi (SECM).
Löslighet
Lösligt i organiska lösningsmedel. Något löslig i sura vattenlösningar. Olösligt i neutrala eller alkaliska lösningar.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1662-01-7
Molekylformel C24H16N2
Molekylvikt (g/mol) 332.406
MDL-nummer MFCD00004976
InChI-nyckel DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
IUPAC-namn 4,7-difenyl-1,10-fenantrolin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bathophenanthroline
Smältpunkt 218 °C till 222 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 261048
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel. Lätt löslig i sura vattenlösningar. Olöslig i neutrala eller alkaliska lösningar.
Formel vikt 332.41
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.