Läs mer
Batofenantrolin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11414612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414612 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11414612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219015701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2455.00 SEK
    2336.87 SEK / 1g
    Save 118.13 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bathophenanthroline
CAS 1662-01-7
Molekylformel C24H16N2
Kvantitet 1 g
Synonym bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
InChI-nyckel DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
IUPAC-namn 4,7-difenyl-1,10-fenantrolin
Molekylvikt (g/mol) 332.406
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
Formel vikt 332.41
Fysisk form Fast