missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate, 98%

Produktkod. p-7026920
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344599 250 mg 250mg
11400857 1 g 1g
11410857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11344599 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23244.MD
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 52746-49-3 | C24H14N2Na2O6S2 | 536.48 g/mol

Batofenantrolindisulfonsyra dinatriumsalthydrat används som kolorimetriskt reagens för detektion av järn. Det används ofta för bestämning av vattenhaltig järn utan användning av lösningsmedel för extraktion. Det används som prekursor vid framställning av anjoniskt Europium(III)-disulfonerat bathofenantrolin-tris (dibensoylmetanat)-komplex och rutenium II-tris (batofenantrolin-disulfonat). Det spelar en viktig roll i den katyltiska oxidationen av 2-hexanol genom att göra det till ett vattenlösligt komplex med palladium.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användningsområden
Batofenantrolindisulfonsyra dinatriumsalthydrat används som kolorimetriskt reagens för detektion av järn. Det används ofta för bestämning av vattenhaltig järn utan användning av lösningsmedel för extraktion. Det används som prekursor vid framställning av anjoniskt Europium(III)-disulfonerat bathofenantrolin-tris (dibensoylmetanat)-komplex och rutenium II-tris (batofenantrolin-disulfonat). Det spelar en viktig roll i den katyltiska oxidationen av 2-hexanol genom att göra det till ett vattenlösligt komplex med palladium.

Löslighet
Lösligt i vatten.

Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 52746-49-3
Molekylformel C24H14N2Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 536.48
MDL-nummer MFCD00149310
InChI-nyckel PCNDSIWXTYFWIA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
PubChem CID 54669730
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC2=C1C=CC1=C2N=CC=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn dinatrium-4-[7-(4-sulfonatofenyl)-1,10-fenantrolin-4-yl]bensen-1-sulfonat
Formel vikt 536.48 (Anhydrous)
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.