Läs mer
Bathofenantroprolindisulfonsyra, dinatriumsalthydrat, 97 %
Produktkod. 10584454 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10584454 5 g Glasflaska 5g
10428730 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10584454 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164050050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 52746-49-3 | C24H14N2Na2O6S2 | 536,48 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52746-49-3
Molekylformel C24H14N2Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 536.48
MDL-nummer MFCD00149310
InChI-nyckel PCNDSIWXTYFWIA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
PubChem CID 54669730
IUPAC-namn disodium; 4-[7-(4-sulfonatofenyl)-1,10-fenantropin-4-yl]bensensulfonat; hydratera
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC2=C1C=CC1=C2N=CC=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bathophenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300 °C
Färg Beige-rosa
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 536.5
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Endast användning för forskning i RUO –