Läs mer
Testo™ Batterier
Beskrivning
- 3,6V
- 0,8 Ah
- ½AA
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Batteri |
| För användning med (utrustning) | För Testo: 175-T1, 175-T2, 177 |
| Spänning | 3.6 V |
| Amperage | 1,9 Ah |