Läs mer
Testo™ Batterier
Produktkod. 10192492
Change view
För användning med (utrustning):
För Testo: 175-T1, 175-T2, 177
Testo 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10192492 Testo 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2 Varje
10002772 För Testo: 175-T1, 175-T2, 177 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10192492 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0515 0175
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd detta batteri med en mängd olika produkter. Testo™ Batterier är kompatibla med Testo dataloggare.
  • 3.6V
  • 0.8Ah
  • ½AA
Specifikationer
Produkttyp Battery
För användning med (utrustning) Testo 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2
Spänning 3.6 V
Amperage 0.8 Ah