Läs mer
Fisherbrand™ Alkaliskt batteri
Produktkod. 15318754 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Batterityp:
9 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Batterityp Förpackningsstorlek
15318754 9 V Varje
1 options
Produktkod. 15318754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.62 SEK
    68.55 SEK / Paket med 1
    Save 19.07 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta 9V batteri med ett brett utbud av elektroniska enheter.
  • 9V alkaliskt batteri
Specifikationer
Batterityp 9 V
Kvantitet 1 st
Spänning 9 V