Läs mer
Fisherbrand™ Battery Acid Specialty Spill Kit
Produktkod. 16563852 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal: 1/st.
Produktkod.
16563852 Antal: 1/st.
1 options
Produktkod. 16563852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.84 SEK
    1629.56 SEK / 1 uppsättningar
    Save 496.28 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spillsats utformad för att plocka upp batterisyra på både släta och grova ytor samtidigt som den förblir kemiskt inert.
  • Placera nära en batteribytesstation och runt din anläggning
  • Låter dig vara förberedd om ett spill skulle inträffa
  • Designad för att ta upp batterisyra på både släta och grova ytor
  • Kemiskt inert
Specifikationer
Typ Kemiskt sorbent
Inkluderar 1 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-1 x7 DISPC (198784), 1 x SPK1 x7 DIS0, 1 x SPK1 x7 DIS0 Skopa, 1 x skopa och skrapa, 1 x SF-JAR-CS (149265)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ACID NEUTRALIZER (shaker; pail)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate