Beskrivning
- Används med revolutionären CleanSpace PAPR: låg vikt, inga slangar eller bälten
- Multinationella utbytbara pluggar
- Dubbla kablar för laddning av två PAPR-strömenheter samtidigt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laddare |
| För användning med (utrustning) | PAF-0034, PAF-0060, PAF-0070 |