Läs mer
Dräger™ Batteri/laddningstillbehör - Multinationell strömförsörjning
Produktkod. 10312859
Change view
Typ:
Enkel laddare
Lockpåsättning/lockavskiljare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10312859 Lockpåsättning/lockavskiljare Varje
15666544 Enkel laddare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10312859 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8315805
Specifikationer
Mått (L x B x H) 6 x 6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 x 15,24 cm)
Typ Lockpåsättning/lockavskiljare
Höjd (engelska) 6 tum
Höjd (metrisk) 15.24 cm
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.24 cm
Spänning 100/240VAC
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 15.24 cm