Läs mer
Dräger™ Batteri/laddningstillbehör - Multinationell strömförsörjning
Produktkod. p-3888231
Typ:
Enkel laddare
Lockpåsättning/lockavskiljare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10312859
Brand: Dräger™ 8315805
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Mått (L x B x H) 6 x 6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 x 15,24 cm)
Typ Lockpåsättning/lockavskiljare
Höjd (engelska) 6 tum
Höjd (metrisk) 15.24 cm
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.24 cm
Spänning 100/240VAC
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 15.24 cm