Läs mer
Eppendorf™ Batteri för Multipette Streama och Xstream
Produktkod. 10292353 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Multipette Streama och Xstream
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10292353 Multipette Streama och Xstream Varje
1 options
Produktkod. 10292353 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4986602009
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Använd detta batteri för att ladda Eppendorf™ Multipette E3/E3x och Multipette stream/Xstream elektroniska dispensrar.
  • Ersättningsbatteri för Eppendorf Multipette E3/E3x och Multipette stream/Xstream
  • 3,7 volt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Li-jon
Kvantitet 1 vardera
Typ Batteri
För användning med (utrustning) Multipette Streama och Xstream