Läs mer
Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 Pipett Kontroll
Produktkod. 10798252
Change view
Färg:
Blå
Genomskinlig
Grå
Grön
Lila
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10798252 Blå Varje
10060262 Lila Varje
10195551 Grön Varje
10013451 Grå Varje
10165601 Röd Varje
10768082 Genomskinlig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10798252 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 155017
Beräknad leverans: 04-11-2026
Pipetter med precision. Integra Biovetenskap™ Pipetboy acu 2 Pipette Kontroll representerar den mest populära pipetthjälpen med det färgglada utseendet och viktvågen.
Kabelfri pipettkontroll. Extremt lätt, kompakt och lätt att använda. Fungerar på ett uppladdningsbart 9V NiMH-batteri som enkelt sätts in i toppen av handtaget. En laddning är tillräcklig för att fylla och rensa minst 500 x 50 ml pipetter. Accepterar standardpipetter från 0,1 ml till 100 ml. Kommer i ett urval av fem transparenta färger och en traditionell ljusgrå färg för att underlätta identifieringen. Med batteri, transformator för 230 V/50 Hz, sterilfilter och väggfäste.
Specifikationer
Batterityp Nickel-metallhydrid
Färg Blå
Porstorlek 0,45 μm
Typ Pipetthållare
Filtertyp Hydrofobt membran
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz