Läs mer
Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 Pipett Kontroll
Produktkod. p-8000278
Färg:
Blå
Genomskinlig
Grå
Grön
Lila
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10798252
Brand: Integra Biosciences™ 155017
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pipetter med precision. Integra Biovetenskap™ Pipetboy acu 2 Pipette Kontroll representerar den mest populära pipetthjälpen med det färgglada utseendet och viktvågen.
Kabelfri pipettkontroll. Extremt lätt, kompakt och lätt att använda. Fungerar på ett uppladdningsbart 9V NiMH-batteri som enkelt sätts in i toppen av handtaget. En laddning är tillräcklig för att fylla och rensa minst 500 x 50 ml pipetter. Accepterar standardpipetter från 0,1 ml till 100 ml. Kommer i ett urval av fem transparenta färger och en traditionell ljusgrå färg för att underlätta identifieringen. Med batteri, transformator för 230 V/50 Hz, sterilfilter och väggfäste.
Specifikationer
Batterityp Nickel-metallhydrid
Färg Blå
Porstorlek 0,45μ m
Typ Pipetthållare
Filtertyp Hydrofobt membran
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz