Beskrivning
- Batteridriven magnetomrörare
- Steglös varvtalsreglering till 700 rpm
- Lämplig för användning i inkubatorer, dragskåp eller handskfack
- Använd den i labbet och eliminera behovet av besvärliga förlängningssladdar
- Har steglös hastighetskontroll, korrosionsbeständigt epoxibelagt metallhölje, halkfri gummitoppplatta och fyra gummifötter.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 200 till 1200 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Kapacitet | 2,5 l |
| Mått (L x B x H) | 9.53 x 9.53 x 9.53 cm |
| Höjd (engelska) | 3,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 9.53 cm |
| Längd (engelska) | 3,75 tum |
| Längd (metrisk) | 9.53 cm |
| Toppplattans längd (engelska) | 3,75 tum |
| Toppplattans längd (metrisk) | 9.53 cm |
| Visa mer |