Läs mer
TFA Dostmann BatteryCheck Batteritestare
Produktkod. 17961662
Change view
För användning med (utrustning):
Batterier
Produktkod. För användning med (utrustning)
17961662 Batterier
1 options
Produktkod. 17961662 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 98.1126.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.23 SEK
    129.08 SEK / Paket med 1
    Save 10.15 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Batteritestaren BatteryCheck är lämplig för de vanligaste batterityperna (typ AAA, AA, C, D), knappceller (med 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V) och 9 V blockbatterier. Eftersom den använder energin från batteriet för att testas för korttidsmätningen behöver den ingen egen strömförsörjning.
Liten, kompakt och robust och kan användas för snabb kontroll av batterier och uppladdningsbara batterier: BatteryCheck batteritestare. Batteritestaren är lämplig för de vanligaste batterityperna (typ AAA, AA, C, D), knappceller (med 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V) och 9 V blockbatterier. Eftersom BatteryCheck använder energin från batteriet för att testas för korttidsmätningen, behöver den ingen egen strömförsörjning och den är alltid redo att användas. Kanske räcker den kvarvarande lasten fortfarande för användning i en fjärrkontroll eller en ficklampa.
På så sätt kan du använda batterier och uppladdningsbara batterier hållbart och bidra till att skydda miljön genom att spara på värdefulla råvaror. Kassera alltid helt urladdade batterier och kasserade uppladdningsbara batterier på ett ansvarsfullt sätt i insamlingslådorna i butik eller på lämplig insamlingsplats.
  • Snabb och enkel kontroll av effektnivån
  • Lämplig för batterier och uppladdningsbara batterier (typ AAA, AA, C, D) och knappceller på 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V och 9 V blockbatterier
  • Indikering av återstående batterieffekt i volt och laddningsstatus med färgkodad skala
  • Kompakt och robust
  • Kräver ingen egen strömförsörjning
Specifikationer
Beskrivning Batteritestare
För användning med (utrustning) Batterier