Läs mer
Batyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Batyl alcohol |
| CAS | 544-62-7 |
| Molekylformel | C21 H44 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Batilol, Glycerol monooctadecyl ether, Stearyl monoglyceride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO |
| IUPAC-namn | 3-oktadecyklipropan-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.57 |
| Formel vikt | 344.329 |