Läs mer
Brannan™ Baumé Hydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12710868
Baume Range:
0 °C till 50 °C
0 °C till 70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12710868
Brand: Brannan™ 10/202/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med vätskor tyngre än vatten med medelhög ytspänning. Brannan™ Baumé Hydrometrar är justerade till 15,6 °C.
För användning med vätskor tyngre än vatten med medelhög ytspänning. Brannan™ Baumé Hydrometrar är alla 250 mm långa och är justerade vid 15,6 °C.
Använder det accepterade förhållandet där 0° Baumé motsvarar en SG 60/60 F °på 1,00.
  • Lämplig för vätskor med medelhög ytspänning
  • Material: sodaglas, ballast av stålkulor, syntetiskt vaxharts
  • Lampans diameter: Upp till 19 mm
  • Ungefärlig vikt: 25 g (plus 11 g skyddsplaströr)
Specifikationer
Typ Baume Hydrometer
Längd (metrisk) 350 mm
Inkluderar Skyddsplaströr
Baume noggrannhet ±2,0 g/ml
Baume divisioner 1.0
Diameter (metrisk) Utsida 19 mm (glödlampa)
Material Sodaglas
Fraktvikt (metrisk) 36 g
Vikt (metrisk) 25 g (plus 11 g tub)
Baume Range 0 °C till 70 °C
Standardiseringstemperatur 15,6 °C