Läs mer
Brannan Baume Hydrometer, 250 mm
Produktkod. 15172349
Change view
Längd (metrisk):
25 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15172349 25 cm Varje
1 options
Produktkod. 15172349 Leverantör Brannan Leverantörsnummer 10/200/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00 SEK
    155.56 SEK / Paket med 1
    Save 34.44 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Utbud av Baume-hydrometrar är listade för vätskor som är tyngre än vatten.
  • 0 till 30 intervall
  • 250 mm lång och justerad vid 15,6 °C
  • Tillverkad i Storbritannien
  • Levereras i skyddande, återförslutningsbart plaströr
Specifikationer
Kvantitet 1
Typ Baume Hydrometer
Längd (metrisk) 25 cm
Baume noggrannhet ±1.0
Baume divisioner 0.5
Material Sodaglas
Baume Range 0 till 30