Läs mer
VEE GEE Baume Hydrometer, tunga vätskor
Produktkod. 17816553
Baume Range:
0 till 12°
0 till 15°
0 till 25°
0 till 35°
0 till 50°
0 till 70°
0 till 90°
19 till 31°
29 till 41°
35 till 70°
39 till 51°
9 till 21°
Produktkod. 17816553
Brand: VEE GEE 66093
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Baume (Heavy) Hydrometer är för vätskor som är tyngre än vatten.
  • Specifik vikt: 145/(145-graders Baume)
  • Kalibrerad för användning vid 15,5 °C/60 °F
Specifikationer
Typ Baume Hydrometer
Ökar 0,1°
Längd (metrisk) 30.5 cm
Material Glas
Baume Range 19 till 31°
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)