Läs mer
VEE GEE Baume Hydrometer, tunga vätskor
Produktkod. 17866463 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Baume Range:
0 till 12° underavdelning 0.1°
0 till 15° subdiv 0.1°
0 till 25° subdiv 0.2°
0 till 35° subdiv 0,5°
0 till 50° subdiv 0,5°
0 till 50° subdiv 1.0°
0 till 70° subdiv 1.0°
0 till 90° subdiv 1.0°
19 till 31° underavdelning 0.1°
29 till 41° underavdelning 0.1°
35 till 70° subdiv 0,5°
39 till 51° underavdelning 0.1°
9 till 21° underavdelning 0.1°
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Baume Range
17866463 35 till 70° subdiv 0,5°
17876553 0 till 25° subdiv 0.2°
17846523 0 till 35° subdiv 0,5°
17866543 39 till 51° underavdelning 0.1°
17816553 19 till 31° underavdelning 0.1°
17806553 29 till 41° underavdelning 0.1°
17846443 0 till 70° subdiv 1.0°
17896533 0 till 12° underavdelning 0.1°
17826473 0 till 90° subdiv 1.0°
17826463 0 till 50° subdiv 1.0°
17806473 0 till 50° subdiv 0,5°
17886443 0 till 15° subdiv 0.1°
17856463 9 till 21° underavdelning 0.1°
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 17866463 Supplier VEE GEE Supplier No. 660912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 SEK
    283.03 SEK / Paket med 1
    Save 40.97 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 19-10-2026
Add to basket
Add to basket
Baume (Heavy) Hydrometer är för vätskor som är tyngre än vatten.
  • Specifik vikt: 145/(145-graders Baume)
  • Kalibrerad för användning vid 15,5 °C/60 °F
Specifications
Typ Baume Hydrometer
Ökar 0,5°
Längd (metrisk) 30.5 cm
Material Glas
Baume Range 35 till 70° subdiv 0,5°
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)