Läs mer
VEE GEE Baume Hydrometer, tunga vätskor
Baume Range:
0 till 12°
0 till 15°
0 till 25°
0 till 35°
0 till 50°
0 till 70°
0 till 90°
19 till 31°
29 till 41°
35 till 70°
39 till 51°
9 till 21°
Beskrivning
- Specifik vikt: 145/(145-graders Baume)
- Kalibrerad för användning vid 15,5 °C/60 °F
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Baume Hydrometer |
| Ökar | 0,2° |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Material | Glas |
| Baume Range | 0 till 25° |
| Standardiseringstemperatur | 15,5 °C (60 °F) |