Läs mer
Bavachalcone, MedChemExpress
Beskrivning
Bavachalcone is a major bioactive compounds isolated from Psoralea corylifolia L.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bavachalcone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 28448-85-3 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H20O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Broussochalcone B |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (104.82 mM) |
| Visa mer |