Learn More
Bavachin, MedChemExpress
Code produit 16471348
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
16471348 5 mg
16448908 10 mg
16443846 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16471348 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0233
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Bavachin, a flavonoid first isolated from seeds of P. corylifolia, acts as a phytoestrogen that activates the estrogen receptors ERα and ERβ with EC50s of 320 and 680 nM, respectively.
Bavachin, a flavonoid first isolated from seeds of P. corylifolia, acts as a phytoestrogen that activates the estrogen receptors ERα and ERβ with EC50s of 320 and 680 nM, respectively.
Spécification
Kemiskt namn eller material Bavachin
CAS 19879-32-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20O4
Kvantitet 5 mg
Synonym Corylifolin
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (308.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=C(C/C=C(C)\C)C=C13
Molekylvikt (g/mol) 324.37
Formel vikt 324.37
Procent renhet 99.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.