Läs mer
Bavachinin, MedChemExpress
Beskrivning
Bavachinin(7-O-Methylbavachin) is a natural compound isolated from the Chinese herb Fructus Psoraleae
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bavachinin |
| CAS | 19879-30-2 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 7-O-Methylbavachin Bavachinin A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (369.39 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(C/C=C(C)\C)C=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.4 |
| Visa mer |