Läs mer
Bavisant dihydrochloride hydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Bavisant dihydrochloride hydrate (JNJ31001074AAC) is an orally active, potent, brain-penetrating and highly selective antagonist of the histamine H3 receptor. Bavisant dihydrochloride hydrate can be used for attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bavisant dihydrochloride hydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1103522-80-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H31Cl2N3O3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | JNJ31001074AACJNJ31001074 dihydrochloride hydrate |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (118.94 mM) ∣DMSO : ≥ 1 mg/mL (2.38 mM) |
| Visa mer |