Läs mer
Bavisant dihydrochloride hydrate, MedChemExpress
Produktkod. p-200101079
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16458827
Brand: Medchem Express HY14880B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Bavisant dihydrochloride hydrate (JNJ31001074AAC) is an orally active, potent, brain-penetrating and highly selective antagonist of the histamine H3 receptor. Bavisant dihydrochloride hydrate can be used for attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) research.
Bavisant dihydrochloride hydrate (JNJ31001074AAC) is an orally active, potent, brain-penetrating and highly selective antagonist of the histamine H3 receptor. Bavisant dihydrochloride hydrate can be used for attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bavisant dihydrochloride hydrate
Fysisk form Solid
CAS 1103522-80-0
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H31Cl2N3O3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym JNJ31001074AACJNJ31001074 dihydrochloride hydrate
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (118.94 mM) ∣DMSO : ≥ 1 mg/mL (2.38 mM)
LEDER O=C(N1CCN(C2CC2)CC1)C(C=C3)=CC=C3CN4CCOCC4.[H]Cl.[H]Cl.O
Molekylvikt (g/mol) 420.37
Formel vikt 420.37
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.