Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bax™ E.Coli 0157:H7 MP Medium
Produktkod. 13275609
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
13275609 2.5 kg 3kg
1 options
Produktkod. 13275609 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM1076R
Bax™ E.coli 0157:H7 MP-mediet från Oxoid är en selektiv agar för isolering och differentiering av enterohemorragiska (EHEC) E. coli O157:H7-stammar från livsmedel och kliniskt material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mikrobiologimedia
För användning med (applikation) For the isolation and differentiation of enterohemorrhagic E. coli O157:H7 strains from food and clinical material
Kvantitet 2.5 kg