Läs mer
Bollé Safety Baxter Skyddsglasögon
Produktkod. 15891735 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsfärg:
CSP
Rök
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg Förpackningsstorlek
15891735 Rök Varje
15881735 CSP Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15891735 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer BAXPSF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.29 SEK
    178.07 SEK / Paket med 1
    Save 23.22 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Wraparound ram, vattentätt skum och justerbar rem ger komfort och skydd mot sprayer, fasta ämnen, vätskor och damm.
  • Omslutande ram
  • Vattentätt skum
  • Genialiskt system för att fästa rem
  • Skydd mot sprayer, fasta ämnen, vätskor och damm
  • Baxter Skyddsglasögon finns tillgängliga med en mängd utvalda, certifierade attribut inklusive följande (se specifikationer per modell):
    • EN 166: Garanterad minimibeständighet hos skyddsglasögonen mot vardagliga risker, inklusive att tappa skyddsglasögonen på marken, åldrande genom ljusexponering, exponering för värme eller korrosion etc.
    • EN 170, Risker relaterade till strålning - UV-skydd: Skyddet filtrerar ultraviolett strålning. Denna typ av skydd rekommenderas särskilt vid aktiviteter där källan till ultraviolett strålning är dominerande, såsom kvicksilverånglampor, aktiniska eller bakteriedödande medel. Användningsnivåer: 2-1,2, 2C-1,2 Linsfärg: Klar, blå, gul eller grön. Att lägga till koden 'C' indikerar bra färgigenkänning av innehavaren.
    • EN 172, Solstrålningsrisker: Filterskydd för industriell solstrålning. EN172-normen, som rekommenderas för utomhusarbete, garanterar ett skydd på 99,99 % från ultraviolett solstrålning. Appliceringsnivåer: 5-3,1 (polariserad) 5-2 (skymning), 5-1,4 (ESP eller CSP), 5/1,1-1,4 (Kontrast), 5-2,5 och 5 till 4,1 (rök) Linsfärg: beror på linstekniken.
    • Kemisk risk 3: Kemiskt skydd mot vätskedroppar eller stänk. Glasögon, anpassade glasögon med rem eller ansiktsskydd obligatoriskt.
    • Kemisk risk 4: Kemiskt skydd mot stora dammpartiklar> 5 mikron. Skyddsglasögon obligatorisk.
    • Kemisk risk 5: Kemiskt skydd mot gas och fina dammpartiklar< 5 mikron (förseglad skyddsglasögon obligatorisk).
    • Mekanisk risk B - Medium energipåverkan: Medium energipåverkan, motstår en 6 mm, 0,86 g boll vid 120 m/s
    • Mekanisk risk F - Lågenergipåverkan: Lågenergipåverkan, motstår en 6 mm, 0,86 g kula vid 45 m/s.
    • Mekanisk risk T- Höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer: Bokstaven T, omedelbart efter symbolen för mekanisk styrka, tillåter användning för höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer.
    • Beständighet mot ytskador av fina partiklar K (EN166-alternativ): Anti-repbeläggningen, K, ger en förbättrad repcertifierad beläggning.
    • Beständighet mot imma N (EN166-alternativ): Anti-im-beläggningen, N, är en certifierad anti-dimbehandling.
    • CSP-beläggning: Denna innovativa beläggning är en effektiv lösning för alla aktiviteter som växlar exponering för starkt ljus och svagt ljus, samtidigt som den är lämplig för extrema varma och kalla miljöer.
    • Platina™ beläggning: Den nya exklusiva rep- och immabeständiga beläggningen garanterar ännu mer säkerhet, tillförlitlighet och komfort. Tvättbar (vatten och tvål), denna permanenta beläggning applicerad på båda sidor av linsen gör den mycket reptålig och fördröjer varaktigt uppkomsten av imma.
    • Optisk klass: Klass 1, kontinuerligt arbete, bärs permanent.
    • CE, europeisk standard: Ram märkt för att visa att den uppfyller CE-standarden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN166, EN170, EN172/5-1.4, Kemisk risk 3/4/5, Mekanisk risk B/F/T, Reptålig K, Anti-dim N, Optisk klass 1, CE
Linstyp Kemikaliebeständig
Linsbeläggning Reptålig, Anti-dimma, Slagtålig, UV-behandlad
Beskrivning Modell BAXPSF
Linsfärg Rök
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Utomhus, skydd, kontinuerligt slitage
Inkluderar Justerbar nylonrem, vattentätt skum
nr per ärende 240/Cs.
Antal per förpackning 1/påse, 10/Pk.
Vikt (metrisk) 49 g
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd EN170, EN172/5-3.1