Läs mer
Bollé Safety Baxter Platinum™ Tydliga säkerhetsglasögon
Produktkod. 15801745 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Produkttyp: Baxter Skyddsglasögon Modell BAXPS
Produktkod.
15801745 Produkttyp: Baxter Skyddsglasögon Modell BAXPS
1 options
Produktkod. 15801745 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer BAXPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 SEK
    167.72 SEK / Paket med 1
    Save 10.28 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bollé™ Baxter Skyddsglasögon ger total komfort tack vare sin mycket omslutande båge, och med sina avtagbara vattentäta skumremmar, erbjuder ett effektivt skydd mot fasta och flytande sprayer och damm.
  • Effektivt skydd mot fasta och flytande sprayer och från damm
  • Bekväm passform
  • Polykarbonatkonstruktion
  • Modeller tillgängliga med klara, rök eller CSP (blåljusfilter) linser
  • Avtagbar vattentät skumrem
  • Alla modeller har ™PLATINUM anti-scratch och anti-dimm linsbeläggning
  • EN166 FT CE-certifieringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166: FT CE
Linstyp 2,2 mm, kurva 8
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp BAXTER Skyddsglasögon Modell BAXPSI
För användning med (applikation) För effektivt skydd mot sprayer av fasta ämnen och vätskor, och mot damm, lågenergipåverkan
Ram färg Svart
Pannbandsmaterial Nylon skumma
Inkluderar Avtagbar rem
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd Hold (Håll)