Läs mer
Tocris Bioscience™ BAY 091
Beskrivning
BAY 091 is a potent and selective, ATP-dependent, phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type-2 alpha (PIP4K2A) inhibitor (IC50 values are 1.3 nM, 8.5 nM and 16.4 nM with 10 μM ATP, or in an HTRF assay with 10 μM and 2 mM ATP, respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-2-((3-Cyano-2-(2 '-fluoro-3 '-methyl-[1,1 '-biphenyl]-4-yl)-1,7-naphthyridin-4-yl)amino)butanoic acid |
| CAS | 2922280-34-8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Other Kinase Inhibitors |
| Molekylformel | C26H21FN4O2 |
| Renhet | 0.98 |