Läs mer
BAY 11-7082, MedChemExpress
Produktkod. 16476186
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16476186 100 mg -
16468387 5 mg -
16441857 50 mg 50mg
16425698 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476186 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13453
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress BAY 11-7082 is an IκBα phosphorylation and NF-κB inhibitor.
BAY 11-7082 selectively and irreversibly inhibits the TNF-α-induced phosphorylation of IκB-α, and decreases NF-κB and expression of adhesion molecules. BAY 11-7082 inhibits ubiquitin-specific protease USP7 and USP21 (IC50=0.19, 0.96 μM, respectively). BAY 11-7082 inhibits gasdermin D (GSDMD) pore formation in liposomes and inflammasome-mediated pyroptosis and IL-1β secretion in human and mouse cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAY 11-7082
CAS 19542-67-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H9NO2S
Kvantitet 100 mg
Synonym BAY 11-7821
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (482.51 mM)
LEDER N#C/C=C/S(=O)(C1=CC=C(C)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 207.25
Formel vikt 207.25
Procent renhet 99.28%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease