Läs mer
BAY 11-7082, TRC
Produktkod. 30240755
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30240755 5 mg
1 options
Produktkod. 30240755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1187905MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2E)-3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
CAS 19542-67-7
Molekylformel C10H9NO2S
Kvantitet 5 mg
Synonym BAY 11-7082, (E)-3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile, (E)-3-(p-Tolylsulfonyl)-acrylonitrile, BAY 11-7821, BAY 117821
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
IUPAC-namn (E)-3-(4-metylfenyl)sulfonylprop-2-ennitril
Molekylvikt (g/mol) 207.25