Läs mer
BAY 11-7085, MedChemExpress
Beskrivning
BAY 11-7085 (BAY 11-7083) is an inhibitor of NF-κB activation and phosphorylation of IκBα
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY 11-7085 |
| CAS | 196309-76-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H15NO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | BAY 11-7083 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 26 mg/mL (104.28 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | N#C/C=C/S(C(C=C1)=CC=C1C(C)(C)C)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.33 |
| Visa mer |