Läs mer
BAY 11-7085, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-3-[(4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO2S/c1-13(2,3)11-5-7-12(8-6-11)17(15,16)10-4-9-14/h4-8,10H,1-3H3/b10-4+ |