Läs mer
BAY-1816032, MedChemExpress
Beskrivning
BAY-1816032 is a potent and oral available BUB1 (budding uninhibited by benzimidazoles 1) kinase inhibitor with an IC50 of 7 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY-1816032 |
| CAS | 1891087-61-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H24F2N6O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (46.77 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | COC1=C(NC2=NC(C3=NN(CC4=C(F)C=C(OCCO)C=C4F)C5=C3C=CC=C5)=NC=C2OC)C=CN=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 534.51 |
| Formel vikt | 534.51 |
| Visa mer |