Läs mer
BAY-1895344, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-3-Methyl-4-(4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-8-(1H-pyrazol-5-yl)-1,7-naphthyridin-2-yl)morpholine |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| MDL-nummer | MFCD31561442 |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.43, 375.44 |
| InChI-nyckel | YBXRSCXGRPSTMW-CYBMUJFWSA-N |
| LEDER | C[C@@H]1COCCN1C1=NC2=C(N=CC=C2C(=C1)C1=CC=NN1C)C1=CC=NN1 |
| IUPAC-namn | 4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-2-[(3R)-3-methylmorpholin-4-yl]-8-(1H-pyrazol-5-yl)-1,7-naphthyridine |