Läs mer
BAY-218, MedChemExpress
Beskrivning
BAY-218 (AHR antagonist 1) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist extracted from patent WO2017202816A1, example 23, has an IC50 of 39.9 nM in human cell line.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BAY-218 |
| CAS | 2162982-11-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H17ClFN3O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | AHR antagonist 1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (622.17 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=NN(C3=CC=CC(F)=C3)C1=O)N[C@@H](C)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.82 |
| Visa mer |